Hebepumpen für Chemikalien
Lieferant: NRG DEVELOPMENTS
5702 5704CHEM
181-0301EA 127 EUR
181-0301 181-0302
Hebepumpen für Chemikalien
Pumpen Fass/Transferpumpen
Diese Hebepumpen haben Stahlkolbenstäbe mit Kunststoffhülsen, sodass nur kompatible Materialien in Kontakt mit der Flüssigkeit treten. Der Standardadapter passt bei 2"-BSB- oder 2"-NPT-Gewinden.
PP, mit PTFE-Dichtungen.
  • Ausgestattet mit PTFE-Dichtungen für maximale Chemikalienbeständigkeit
  • Die Modelle eignen sich für 20 bis 210 Liter-Behälter