Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Lieferant: Sartorius
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 387 EUR
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Pipetten Mikropipetten
mLine® Pipetten bieten eine einzigartige Kombination neuer Funktionen für mehr Genauigkeit und Präzision. Sie verfügen über integrierte, austauschbare Spitzenkegelfilter, die eine Kontamination und Beschädigung der Pipette verhindern.
  • Klare und leicht lesbare Anzeige mit großen Zahlen und kleinen Inkrementen
  • Ausgestattet mit speziellen federbelasteten Spitzenkonen (d. h. dem Optiload-Mechanismus), die das Aufladen und Abwerfen der Spitze mit minimalem Kraftaufwand ermöglichen
  • Kolbentechnologie führt zu geringsten Pipettierkräften
  • Farbcodierung des Volumenbereichs für einfache Pipettenauswahl, fünf Farbcodierungskappen
  • Die Wärmeisolierung der internen Komponenten verbessert sowohl die Genauigkeit als auch die Reproduzierbarkeit
  • Vollständig autoklavierbar
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Standard-Filter und Safe-Cone Plus-Filter. Für allgemeine Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung der Standardfilter, für anspruchsvolle Anwendungen, wie Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren sowie in der Molekularbiologie, die Verwendung der Plusfilter.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for each pipette, one pipette holder, colour-coding caps and one calibration tool.
Das Starter - Kit 2 enthält 3 mLINE® Pipetten (2 - 20 µl, 20 - 200 µl und 100 - 1000 µl), pro Pipette ein farbkodiertes Gestell für die Spitzen, 1 Pipettenhalter, farbkodierte Deckel und 1 Kalibrierwerkzeug.
Multipack 1 umfasst drei mLINE® Pipetten (0,5–10 µl, 10–100 µl und 100–1000 µl), Sartorius Optifit Spitzenracks (0,2–10 µl, 0,5–200 µl, 10–1000 µl) und einen Pipettenständer.
Multipack 2 umfasst drei mLINE® Pipetten (2–20 µl, 20–200 µl und 100–1000 µl), Sartorius Optifit Spitzenracks (0,5–200 µl, 10–1000 µl) und einen Pipettenständer.
Multipack 3 umfasst drei mLINE® Pipetten (0,5–10 µl, 10–100 µl, 20–200 µl und 100–1000 µl), Sartorius Optifit Spitzenracks (0,2–10 µl), 0,5–200 µl, 10–1000 µl) und einen Pipettenständer.
Multipack 4 umfasst drei mLINE® Pipetten (0,5–10 µl, 20–200 µl 100–1000 µl), eine 8-Kanal Pipette (30–300 µl), Sartorius Optifit Spitzenracks (0,2–10 µl, 0,5–200 µl, 5–350 µl, 10–1000 µl) und einen Pipettenständer.
Multipack 5 umfasst fünf mLINE® Pipetten (2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 100–000 µl, 500–5000 µl), Sartorius Optifit Spitzenracks (0,5–200 µl, 10–1000 µl, 5000 µl) und einen Pipettenständer.
Bestellinformation: mLINE®-Pipetten werden als Einzelpipetten oder Multipacks in einer Schachtel geliefert.