Vakuumtrockenschränke, Vacutherm® Serie
Lieferant: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 12280 EUR
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Vakuumtrockenschränke, Vacutherm® Serie
Öfen Vakuumtrockenschränke
Vakuumtrockenschränke mit Kammer aus Edelstahl, Vakuumanschlüssen, Schläuchen und Kugelventil. Die Schränke eignen sich zum schonenden Trocknen von temperaturempfindlichen Proben und sind mit einer einstellbaren Abschaltung bei Übertemperatur, Schutzklasse 2 (DIN 12880, Teil 1) ausgestattet. Sie verfügen über einen DN 25-Anschluss an der Rückseite (außer VT6025), eine analoge Druckanzeige und 2 verschiedene Belüftungsventile zur schnellen oder feindosierten Belüftung der Kammer (das Modell VT 6025 hat nur ein Schnellbelüftungsventil). Serienmäßiger Anschluss für Inertgase zum Arbeiten bei kontrollierter Atmosphäre (außer VT6025). Die BL-Modelle sind mit doppeltem Sicherheitsglas und einer permanenten Belüftung des Schaltraumes mit 2 unabhängig voneinander betriebenen Ventilatoren ausgestattet, die ein Eindringen von Lösungsmitteln und die druckbedingte Aktivierung von Heizelementen bei <80 mbar verhindern.
  • M models, with jacketed heating, have maximum temperature of +200 °C, heat transfer is from vacuum chamber via shelves to the load
  • P models, with shelf heating, have maximum temperature of +300 °C. The shelves incorporate heating coils so heat is transferred directly to the load
  • Rapid heat up times and up to six times quicker process times compared to standard drying methods for P models
  • Kelvitron® microprocessor temperature controller provides digital display of set or actual reading for jacket-heated models, and shelf-heated units have a Digicon® multi-channel controller
  • BL models for safe drying of samples containing flammable solvents have a forced release of inert gas system which prevents formation of explosive mixtures in the chamber in the event of leakage
Sie verfügen über einen DN 25-Anschluss an der Rückseite (außer VT6025), eine analoge Druckanzeige und wei verschiedene Belüftungsventile zur schnellen oder feindosierten Belüftung der Kammer (das Modell VT 6025 hat nur ein Schnellbelüftungsventil). Serienmäßiger Anschluss für Inertgase zum Arbeiten bei kontrollierter Atmosphäre (außer VT6025). Die BL-Modelle sind mit doppeltem Sicherheitsglas und einer permanenten Belüftung des Schaltraumes mit zwei unabhängig voneinander betriebenen Ventilatoren ausgestattet, die ein Eindringen von Lösungsmitteln und die druckbedingte Aktivierung von Heizelementen bei <80 mbar verhindern.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Lieferumfang: Einschübe im Lieferumfang enthalten. Ab Werk eingepasste Optionen wie Zeitschaltuhr, Regler und RS232-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich. Bitte fragen Sie nach weiteren Einzelheiten.
Bitte beachten Hinweis: Mantelbeheizte Vakuumschränke haben eine feste Einlegebodenhöhe: *Höhe des oberen Einlegebodens ist 140 mm, des unteren Einlegebodens 119 mm. **Höhe des oberen Einlegebodens ist 146 mm, der 2 unteren Einlegeböden 119 mm.