Paint drying ovens, LUT 6050/LUT 6050 F
Lieferant: Thermo Scientific
50040190 50049643 50049644
466-1201EA 9960 EUR
466-1201 466-2510 466-2520
Paint drying ovens, LUT 6050/LUT 6050 F
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Trockenschränke der Serie LUT wurden zum Trocknen von Lacken und anderen Beschichtungsstoffen entwickelt, deren Lösungsmittel mit der Luft gefährliche explosive Gemische bilden können und bei denen die Höchstmenge an Lösungsmitteln begrenzt ist*. Der LUT 6050 F ist für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten, z. B. in der Lackverarbeitung, geeignet. Der Innenraum und alle Anschlüsse bestehen aus Edelstahl (1.4301). Die Isoliermaterialien sind frei von oberflächenaktiven Substanzen (ohne Silikon). Die Bildung von Dampfnestern wird durch ein gut gesteuertes Luftversorgungssystem verhindert. Die Frischluft wird vor der Zufuhr in den Innenraum gefiltert und vorgewärmt; ein Radialgebläse sorgt dafür, dass sich die angewärmte Frischluft und die Lösungsmitteldämpfe gut vermischen.
  • Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler Kelvitron® t
  • Abschaltung bei Übertemperatur schützt Trockner und Inhalt vor Bränden.
  • Optische und akustische Alarme
  • Belüftung des Innenraums vor dem Heizen, Luftzirkulations- und Abluftsteuerung
  • Digitale Temperatureinstellung und nachjustierbare Tür
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 40050, Teil 1: IP 22 (LUT 6050), IP 54 (LUT 6050 F)
Beide Modelle entsprechen DIN EN 1539
Lieferumfang: Wird mit zwei Drahtgittereinlagen aus verchromtem Stahl und einer Tropfwanne aus Edelstahl geliefert.
Bitte beachten * Hinweis: reines brennbares Lösungsmittel (nach EN 1539)