Trockenschränke mit natürlicher Konvektion, ED-Serie
Lieferant: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 5270 EUR
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Trockenschränke mit natürlicher Konvektion, ED-Serie
Öfen Standard-Trockenschränke
Universal-Trockenschränke mit Edelstahlkammern, ideal für Trocknungs- und Sterilisationsanwendungen im pharmazeutischen, chemischen, biotechnologischen, medizinischen und universitären Bereich. Die Schränke besitzen eine Temperaturprogrammrampe, einen einstellbaren Temperaturwählbegrenzer der Klasse 2 (DIN 12880) mit visuellem Alarm und eine einstellbare Belüftung mittels Belüftungsschlitzen an der Vorderseite und einem Abluftrohr an der Rückseite (Ø 50 mm). GLP-/GMP-Konformität wird durch die optionale RS422-Schnittstelle und das optionale APT-COM™ DataControlSystem gewährleistet.
  • APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit natürlichem Luftwechsel
  • DS-Regler mit integrierter Zeitschaltuhr (0 bis 99 h)
  • Digitale Temperatureinstellung mit einer Genauigkeit von 1 Grad
  • Kalibrierung und Validierung möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Lieferumfang: Werden mit zwei Einschüben aus verchromtem Stahl geliefert.
Bitte beachten Bitte beachten Sie, dass ED 400 und ED 720 eine 3-phasige Stromversorgung erfordern.