Planeten-Kugelmühlen zerkleinern und mischen weiche und mittelharte ebenso wie sehr harte, spröde und faserige Substanzen schnell und ohne Materialverlust. Sie werden z. B. in folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt: Mineralien, Erze, Chemikalien, Keramik, Erde, Haus- und Industriemüll sowie Probenvorbereitung zur Spektralanalyse. Diese Mühlen sind geeignet für Langzeitversuche und Dauerbetrieb und können zur Trocken- und Nassvermahlung in allen Industriezweigen eingesetzt werden, wo ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit, Feinheit, Reinheit und Geschwindigkeit notwendig ist. Die hervorragende Leistung wird durch die hohen Zentrifugalkräfte und die sehr hohe Zerkleinerungsenergie, die durch das Planeten-Kugelmahlwerk erzeugt wird, erreicht. Über das Steuersystem kann der Benutzer Geschwindigkeit, Mahldauer, Richtungsumkehrung und Intervalle regeln. Die Mühlen erfüllen außerdem alle technischen Anforderungen der Kolloidvermahlung und besitzen die für mechanische Legierungsverfahren nötige Antriebsleistung. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen eine automatische Sicherheitseigendiagnose und ein schallisolierter und belüfteter Mahlraum. Ein Sicherungsspeicher gewährleistet bei einem Stromausfall die Speicherung der verbleibenden Mahldauer. Die Mahlbecher sind für eine kontaminationsfreie Probenaufbereitung in 6 verschiedenen Materialien erhältlich.
- Gleichzeitige Verarbeitung von 1, 2 oder 4 Proben
- Extrem hohe Feinheit bis in den Submikronbereich
- Ein-Tasten-Bedienung mit Grafikdisplay und programmierbarer Startzeit
- Reproduzierbare Ergebnisse dank digitaler Parametereinstellung; Speicherung von bis zu 10 Mahlparameter-Kombinationen
- Automatische Belüftung der Mahlkammer zum Kühlen der Mahlbecher
Es sind drei Tischmodelle erhältlich: Die Modelle PM 100 und PM 100 CM mit einer Mahlstelle und einer Mahlbecherkapazität von bis zu 500 ml oder das Modell PM 200 mit zwei kleineren Mahlstellen und einer Kapazität von insgesamt 250 ml (2× 125 ml – PM 200). Die PM 100 CM verfügt über ein Drehzahlverhältnis von 1:1. Die Zerkleinerung erfolgt durch Druck und Reibung statt durch Stöße und ist somit materialschonender. Die PM 400 ist ein robustes und kompaktes Standmodell auf Rollen mit 4 Mahlstellen für Mahlbecher mit einem Nennvolumen von 12 bis 500 ml. Dies erlaubt einen hohen Probendurchsatz bei sehr guter Reproduzierbarkeit, Feinheit und Reinheit.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30
* Depending on feed material
Zertifizierungen: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Zubehörinformationen: Um eine effektive Vermahlung in kurzer Zeit zu erreichen, steht eine große Auswahl von Mahlbechern und -kugeln in verschiedenen Größen und Materialien zur Verfügung. Die Mahlbecher „comfort“ zeichnen sich durch verschiedene Sicherheitsmerkmale und hohe Benutzerfreundlichkeit aus:
O-Ring für gas- und staubdichtes Verschließen
Edelstahl-Schutzmantel bei Bechern, die nicht aus Stahl bestehen
Spalt zwischen Becherwand und Deckelrand für einfaches Öffnen
Bestellinformation: Bestellinformation: Mahlbecher und Mahlkugeln müssen separat bestellt werden. The optional pressure and temperature measuring system PM GrindControl includes measuring transceiver, stationary transceiver, software, case and grinding jar (PM 100, PM 400).
Bitte beachten * Abhängig vom Aufgabegut