Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Lieferant: IKA
2836000 2870900 2871000 2836002 2836003
412-1130EA 5500 EUR
412-1130 412-1131 412-1132 412-1128 412-1129
Mikrofeinmühle, MF 10 basic
Mühlen
Kontinuierlich arbeitende Universalmühle mit leistungsstarkem Antrieb. Bei Verwendung der Mahlköpfe passiert das zerkleinerte Material ein auswechselbares Edelstahlsieb. Das Mahlgut kann mit einem NS 29 Normschliff-Gefäß aufgefangen werden.
  • Leicht zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
  • Wahlweise zwei verschiedene Mahlköpfe am Antrieb einsetzbar
  • Mahlköpfe leicht austauschbar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Bestellinformation: Mahlköpfe und Siebe nicht im enthalten; erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * Abhängig vom Mahlgut