Programmierbare Kühlbrutschränke, MIR Serie, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
MIR-154-PE MIR-254 MIR-554
471-0671EA 6940 EUR
471-0671 471-0672 390-0463
Programmierbare Kühlbrutschränke, MIR Serie, PHCbi
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese gekühlten Inkubatoren sind für eine Vielzahl anspruchsvoller experimenteller Anforderungen konzipiert, von Mikroorganismenkulturen und Keimtests von Pflanzen bis hin zu verschiedenen Experimenten bei konstanter Temperatur. Das Design umfasst ein Fenster aus Dreifachglas (das abgedunkelt werden kann), Beleuchtung in der Kammer (15 Watt), Kabeldurchführung als Standard. Nur MIR-154/MIR-254: Bedienfeld mit LCD-Anzeige. Gleichstromlüfter zum Schutz des Mediums vor dem Austrocknen. Umkehrbare Tür für Links- oder Rechtsanschlag. Fernüberwachung mit DAQ-Software (Datenerfassung). MIR-554: Automatische Diagnosefunktion, programmierbar mit bis zu drei Schritten, 1 bis 99 Zyklen oder endlos. Programmspeicher-Backup für ±5 Stunden.
  • Exakte Temperaturregelung: ±0,2 °C am Heizelement, ±1,5 °C (MIR-154 und MIR-254) bzw. ±1,0 °C (MIR-554) am Kompressor
  • Temperaturgenauigkeit in der Kammer: ±0,5 °C
  • Visueller und akustischer Alarm bei einer Temperaturabweichung von ±2,5 °C. Programmspeicherung bei Stromausfall. Tastensperre zum Schutz der Einstellungen
  • Automatische Diagnosefunktion, programmierbar mit bis zu 12 Schritten, 1 - 99 Zyklen oder endlos; Speicherung von max. 10 Programmen