Dispergiergeräte, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 2612 EUR
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Dispergiergeräte, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Stativ-Dispergiergerät, Volumina 1 bis 2000 ml. Das Dispergiergerät T 25 eignet sich ideal für Anwendungen wie die Homogenisierung von Abwasserproben, für den Einsatz in Laborreaktoren, für Dispergieraufgaben unter Vakuum/Druck und für die Probenvorbereitung in der medizinischen Diagnostik.
  • Digitale Anzeige für genaues Monitoring der vorgegebenen und aktuellen Geschwindigkeiten
  • Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen für zahlreiche Anwendungen
  • Das Rotor-Stator Prinzip führt zu einer optimalen Durchmischung der Suspension
  • Motorschutz gegen Überlastung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Bestellinformation: Dispergierwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.