Värmeplatta för kolvar
Lieferant: GERHARDT
10-0003 10-0004
453-1990EA 0 EUR
453-1990 453-1995
Värmeplatta för kolvar
Heizgeräte Heizplatten
For 250 to 1000 ml flasks. Stainless steel reflector with built-in heating coil for heating.
  • With variable output control
  • For temperatures up to 650 °C