Einfache Heizplatte
Lieferant: SEVERIN ELECTROGERAETE
KP1091
SEVEKP1091EA 84.5 EUR
SEVEKP1091
Einfache Heizplatte
Heizgeräte Heizplatten
Einfach-Heizplatte mit hoher Hitzebeständigkeit
  • Stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat mit Kontrollleuchte
Heizring Ø: 185 mm
Leistung: 1500 W
BxTxH: 250×290×85 mm