Micro-becs bunsen, 1000 °C
Lieferant: BOCHEM
7300 7310
451-0001EA 66.9 EUR
451-0001 451-0002
Micro-becs bunsen, 1000 °C
Heizgeräte Gasbrenner
Messing vernickelt
  • Max. Temperatur: 1000 °C
  • Mit Luftregulierung
  • Für Schläuche mit Ø 10 mm
Height: 90 mm
Head Ø: 8 mm