Bunsenbrenner, mit Nadelventil, 1300 °C
Lieferant: BOCHEM
7330 7340 7330F
451-0003EA 119 EUR
451-0003 451-0004 BOCH7330F
Bunsenbrenner, mit Nadelventil, 1300 °C
Heizgeräte Gasbrenner
DIN 30665-Version, Messing vernickelt
  • Max. Temperatur: 1300 °C
  • Mit Zündflamme, Luftregulierung und Nadelventil
  • Für Schläuche mit Ø 10 mm
Höhe: 160 mm
Kopf Ø: 13 mm