Flächendesinfektionsmittel, Bacillol AF
Lieferant: BODE CHEMIE
973380 973385 973389
148-0138EA 14.5 EUR
148-0138 148-0137 148-0139
Flächendesinfektionsmittel, Bacillol AF
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Dieses alkoholische und aldehydfreie Schnell-Desinfektionsmittel eignet sich für alle alkoholbeständigen Oberflächen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Krankenhäusern und Praxen, sowie in Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit notwendig ist.
Wirkstoffe:
Propan-1-ol 450 mg/g;
Propan-2-ol 250 mg/g;
Ethanol 47 mg/g
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Diese Artikel sind nur in Deutschland und Österreich erhältlich.