Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie EF und EF/B
Lieferant: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie EF und EF/B
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke bieten maximale Sicherheit für Benutzer, Produkt und Umgebung. Geeignet für alle Anwendungen aus den Bereichen Molekularbiologie, Biotechnologie, Pharmazeutik und medizinische Forschung.
  • Das Fenster kann hermetisch abgedichtet werden, besonders wichtig bei der Gasdesinfektion
  • Alle Modelle mit epoxidbeschichteter Außenseite und Innenseite aus Edelstahl
  • Unkomplizierte Wartung, HEPA-Filter wird einfach von der Vorderseite abgenommen
  • Alarmfunktion (falsche Luftgeschwindigkeit oder Fensterposition) direkt im Blickfeld des Benutzers
  • HEPA-Filter, Filtrationseffizienz: 99,999 % für Partikelgröße 0,3 µm (Filterklasse H14 entspricht EN 1822), optionaler Vorfilter (Filterklasse G3 entspricht EN 779)
Aus hochwertigen Materialien, extrem leiser Betrieb; Geräuschpegel ±56 dB(A). Leicht zu reinigen, alle Modelle mit kombiniertem Schiebe-Kippfenster mit Gasdruckluftklappen. Das Modell EF/B ist außerdem mit einem HEPA-Vorfilter ausgestattet. Er kann platzsparend unter der Arbeitsfläche angebracht werden, verlängert die Lebensdauer des HEPA-Hauptfilters und erhöht die Sicherheit. Die Folientastatur befindet sich an der Vorderseite für alle wichtigen Informationen. Alle Modelle erfüllen ergonomische Anforderungen und haben integrierte Armauflagen, V-förmige Öffnungen in der Arbeitsfläche, eine integrierte Fußstütze und einen geneigten Bildschirm vorne.
Types EF and EF/B conform to EN 12469, type EF/B also conforms to DIN 12980 (2004-02)
Zertifizierungen: Gemäß EN 12469 für Typ EF und EF/B, EF/B zusätzlich nach DIN 12980 (2004-02).
Lieferumfang: Preise für Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sind auf Anfrage erhältlich.