Electroporation Cuvettes Plus
Lieferant: BTX
45-0124 45-0125 45-0126 45-0134
732-0020EA 249 EUR
732-0020 732-0021 732-0023 BTXI45-0134
Electroporation Cuvettes Plus
Küvetten Elektroporationsküvetten
Qualitativ hochwertige Einweg-Küvetten für die Transfektion/Transformation von allen Zelltypen. Diese Küvetten sind mit den meisten Elektroporationssystemen kompatibel.
  • Transferpipette zur schnellen und einfachen Probenentnahme im Lieferumfang enthalten, zusammen gammasterilisiert verpackt
  • Polierte Aluminiumelektroden in den Küvetten verringern die Häufigkeit von Lichtbögen
  • Küvetten (ohne Deckel) sind autoklavierbar
Cuvette caps are round for easy, one-handed removal, and are colour-coded for quick identification.