Kombinierte Kjeldahl Mineralisierungs- und Destillierungsrampen
Lieferant: GERHARDT
10-0035 10-0036
705-0479EA 0 EUR
705-0479 705-0480
Kombinierte Kjeldahl Mineralisierungs- und Destillierungsrampen
Destillationssysteme Kjeldahl-Destillationssysteme
Zwei-Ebenen-Apparat für sechs Mineralisierungen und sechs Destillationen.
  • Heizung durch eine Rampe mit sechs Heizplatten
  • Mineralisierungsrampe mit Abflusskammer
  • Bis zu 650 °C, für Typ KI13/26 2×400 V, 3 Phasen, Leistung 6960 W
B×T×H: 970×470×1820 mm
Lieferumfang: Wird mit Abflussrohren, Fittings, Wassermesszelle und Wasserabsauger geliefert.