Hochpräzisions-Temperatur- und Feuchte-Logger, iLog
Lieferant: Askey Dataloggers
EI-1E-D-32-L EI-2E-D-32-L
620-9300EA 501 EUR
620-9300 620-9301
Hochpräzisions-Temperatur- und Feuchte-Logger, iLog
Datenlogger
Diese Logger ermöglichen eine lückenlose Qualitätskontrolle bei temperatur- und feuchteempfindlichen Produkten und Anwendungen. So können kritische Bedingungen genauestens überwacht werden.
  • Alarm LED indicators
  • Intuitive software for easy configuration and retrieving information
  • Activation with a magnetic key or by the Console software for organising and analysing the data
  • Bookmark capabilities and wide temperature range (high heat, ambient, refrigerated, frozen and dry ice)
  • Detachable, customisable external sensor lengths and probe styles
  • Two year warranty
  • Polycarbonate case
Ø×H: 76×18 mm, internal sensor iLog - IP 67 and external sensor iLog - IP 65.
Edelstahlspitzen (80 mm) und 1-m-Kabel.
* Innentemperatur/** Außentemperatur
Default file format: PDF and LRF with TXT, CSV, SYLK and LCF data export. It offers password protected security (programmable using Console Pro Software).
Zertifizierungen: 21 CFR Part 11, EN 12830 compliant, NIST traceable, ISO 9001:2008, RoHS and CE certified.
Lieferumfang: Die Konsolen-Software ist für die Nutzung notwendig, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen.