Behälter zum Aufbewahren von flüssigem Stickstoff, GT
Lieferant: Air Liquide
GT261 GT401 GT211 GT352 GT351 GT353 GT354 GT92 GT91 GT112 GT111 GT113 GT114 GT212 GT213 GT214 NATAL40N1
478-3213EA 1838.82 EUR
478-3213 478-3216 478-3032 478-3214 478-3033 AIRLGT353 478-0762 478-3085 478-3034 478-0069 478-3031 479-0066 479-0087 479-0068 479-0069 479-0088 479-1792
Behälter zum Aufbewahren von flüssigem Stickstoff, GT
Dewars und Kryogefäße
Aluminiumbehälter zur Langzeitlagerung von biologischen Proben in Pailletten oder Kryoröhrchen. Zum Einen gibt es das GT Sortiment zur Langzeitlagerung (∅ Hals ≥ 50 mm) und das GT Sortiment für große Kapazitäten (∅ Hals ≥80 mm).
  • Maximale Lagerung: 16400 Pailletten oder 1200 Kryoröhrchen
  • Statische Lagerungszeit bis zu 350 Tage
  • Behälter aus Plastik oder Edelstahl
  • Tauchsystem für die Lagerung von Pailletten in Plastikbehältern
  • Plastikstab zum Messen der Höhe des Flüssigstickstoffes
  • Leicht und widerstandsfähig
  • Leicht zu identifizierende Nummern- und Farbkodierungen auf den Behältern der GT Langzeitserie: GT 3, 9, 11, 21 und 35
  • Der Sicherheitsdeckel gehört zur Standardausstattung der GT Serie
  • Kann mit einem Sicherheitsschloss (Schloss ist nicht im Lieferumfang inbegriffen) auf dem Deckel geschlossen werden (außer GT 2)
Aus Aluminium hergestellt mit Superisolierung und Hals aus Harz.
* Werte für Plastikbehälter
** Werte für Edelstahlbehälter
Zertifizierungen: Behälter erfüllen die Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte