Flüssigstickstoff-Behälter, Voyageur
Lieferant: Air Liquide
VOYAGEUR21 VOYAGEUR52 VOYAGEUR122 VOYAGEUR202
478-3311EA 835.06 EUR
478-3311 478-3312 478-3313 478-3314
Flüssigstickstoff-Behälter, Voyageur
Dewars und Kryogefäße
Speziell entwickelt für den Transport von biologischen Produkten.
  • Eine poröse Substanz absorbiert den Flüssigstickstoff und konserviert die Proben in der darüber liegenden Gasphase
  • Die Produkte werden absolut sicher transportiert, weil jeglichem Auslaufrisiko vorgebeugt wird
Modelle mit Thermory-Mobile; Temperaturaufzeichnungssystem (Datenlogger).
Supplied with 2 canisters (except Voyageur plus).
Models with Thermory mobile; temperature traceability system.
Zertifizierungen: The Voyageur vessels comply with international regulations applicable to transportation of hazardous goods over land, by air and by rail.
Lieferumfang: Lieferung inkl. 2 Kanistern (außer Voyageur plus).