Zertifizierte Farbstandards
Lieferant: Lovibond Tintometer
134000 134010 134050 134060 134200 134160 134190 109720 134210 134140 134150 134170 134180 133991
633-0004EA 234 EUR
633-0004 633-0005 633-0006 633-0007 633-0012 633-0056 633-0059 633-0258 633-0013 633-0008 633-0009 633-0010 633-0011 TINT133991
Zertifizierte Farbstandards
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Zertifizierte Farbstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Überprüfung von Messdaten.
Diese Standards sind rückführbar auf international anerkannte Standards. Jeder Standard enthält 500 ml Lösung und wird geliefert mit Zertifikat und Sicherheitsdatenblatt. Die garantierte Farbstabilität beträgt je nach Standard 12 Monate. Chargenbedingte Schwankungen sind möglich, werden aber immer im mitgelieferten Zertifikat entsprechend gekennzeichnet.