Thermomixer
Lieferant: HAEP LABOR
980623003 980423003 980523003
HAEP980623003EA 2760 EUR
HAEP980623003 HAEP980423003 HAEP980523003
Thermomixer
Schüttler Inkubationsschüttler
Thermomixer für einen oder zwei Blöcke, die für Reaktionsgefäße, Zentrifugenröhrchen, Küvetten, PCR-Platten, Mikrotiter- und Deep-Well-Platten geeignet sind. Auch bei Temperaturverteilung über den gesamten Block werden Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über den kompletten Temperaturbereich gewährleistet. Besitzt Automatikanlauf, die Bewegungsrichtung kann mit der Software geändert werden, Timerfunktion: 1 min bis 99,99 Std. oder Dauerbetrieb und Dokumentation über eine USB-Schnittstelle. Die abrupte Stoßbewegung der MHL 23 mit Reziprokbewegung führt zu einer kontrollierten Übertragung der mechanischen Energie auf die Probe – besonders nützlich bei kleinen Probenmengen.
  • Mikroprozessorsteuerung mit selbstoptimierendem Digitalregler
  • Schnelle Aufheizzeiten
  • Bis zu 30 separate Zeitphasen und Temperaturrampen programmierbar
  • Funktion für kurzen Mischvorgang, Intervall-Mischen mit Stoßeffekt
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 61010-1: IP 34
Bestellinformation: Bestellinformation: Blöcke müssen separat bestellt werden.