Industriewaagen, Valor™ 3000 Xtreme
Lieferant: OHAUS
71210135 71210133 71210134
611-5322EA 415 EUR
611-5322 611-5320 611-5321
Industriewaagen, Valor™ 3000 Xtreme
Waagen
Die kompakte, tragbare Waage ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, u. a. auch für die Lebensmittelindustrie, wo oftmals trockene oder feuchte Bedingungen vorherrschen. Die Waage Valor™ Xtreme verfügt über ein Edelstahlgehäuse, eine abnehmbare Edelstahl-Wägeschale und ein helles, hinterleuchtetes Display. Die Software-Anwendungen sind für eine einfache Benutzung und einen maximalen Durchsatz konzipiert und beinhalten Prozentwägen und spezifische Dichte. Vom Benutzer anpassbare Filter- und Stabilitätseinstellungen erlauben den ordnungsgemäßen Betrieb der Valor™ 3000 Xtreme unter zugigen und instabilen Bedingungen. Digitale externe SPAN-Kalibrierung mit spezifizierten Gewichten. Modelle mit OIML EC-Zulassung und dem Zusatz M, z. B. VX31XW6M, sind auf Anfrage erhältlich.
  • Tragbar bei Betrieb mit Batteriestrom
  • Nach IP 65 wasserdicht - für ein einfaches Abwaschen im Batteriebetrieb
  • SmarText™ Benutzeroberfläche für benutzerfreundliche, einfache Kurztexte
  • QuadraStance™ Nivellierfüße und Frontlibelle für Stabilität
  • Schutz vor Überlastung (10-fache Kapazität) und Stößen für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
Lieferumfang: Standardmäßige Lieferung umfasst Netzteil. Batterien (4x Typ C/LR14) sind nicht enthalten.