Portable Autoclaves, MLS Series, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
MLS-3020U MLS-3751L
481-0507EA 0 EUR
481-0507 481-0687
Portable Autoclaves, MLS Series, PHCbi
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Energiesparende Toplader-Autoklaven bieten eine sichere, zuverlässige Umgebung für die Sterilisation mit Hochdruckdampf in einer geschlossenen Einheit. Sicherheit wird durch akustische und visuelle Alarmsignale, Schutzschalter, Drucksicherheitsventil und ausfallsichere Funktionen wie Überhitzungsschutz, Tür-/Deckelverriegelung und Anbrennschutz gewährleistet. Mikroprozessorsteuerungen sorgen dafür, dass die Temperatur genau eingehalten wird.
  • Erhältlich in vier Größen, 12 voreingestellte Programme zum Sterilisieren, Vorbereiten und Aufbewahren von Kulturmedien (MLS-3750/3780)
  • Tragbar mit Rädern, kompaktes Design maximiert die Nutzung wertvoller Laborfläche
  • Bügeldeckel öffnet sich für 100 % Zugang zur Kammer, kein seitlicher Platz erforderlich
  • Ein aufsteckbarer Abflussschlauch und ein Abluftbehälter (MLS-3750/3780) vereinfachen das Befüllen und Entleeren
Lieferumfang: Alle Modelle werden mit Körben geliefert: 2×MLS-RBA-Körbe für Einheit MLS2420U, 3×MLS-RBB-Körbe für Einheit MLS-3020U, 2×MLS-RBC-Körbe für Einheit MLS-3751L und 3×MLS-RBC-Körbe für Einheit MLS-3781L.