Redox-Elektroden, InLab® Redox
Lieferant: Mettler - Toledo
51343200 51343201 51343202 51343203 51343204 51343205
662-2877EA 292 EUR
662-2877 662-2878 662-2879 662-2880 662-2881 662-2882
Redox-Elektroden, InLab® Redox
Elektroden Redox-Elektroden
Redox-Elektroden mit S7-Steckkopf.
  • Ideal für die Prüfung der Oxidation/Reduktion in Fabrik- und industriellen Abfällen (Chrom- und Cyanidkonzentration), in der Fischzucht und Aquaristik (Wasserqualität) und in Schwimmbecken (Reinigungsniveau)
  • ARGENTHAL™ Referenzsystem mit Silberionenfalle (InLab® Redox Micro: ohne Silberionenfalle)
  • Die EQUITHAL® Technologie mit symmetrischen Leitschichten garantiert trotz großer Temperaturänderungen ausgesprochen kurze Ansprechzeiten
  • Entspricht den Richtlinien RoHS („Restriction of Hazardous Substances“ für Elektro- und Elektronikgeräte) und WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“)
Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
pH-Bereich: 0 - 14
Temperature range: 0...+100 °C
Bestellinformation: Lieferung mit Prüfzertifikat, aber ohne Kabel. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.