Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork
Lieferant: Essity
510104 510137 510237
115-0640EA 381 EUR
115-0640 115-0338 115-1658
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Strong and durable cloth wipes for use in a variety of environments, softness and flexibility mean wipes are excellent for cleaning, wiping and polishing even in confined spaces.
  • Cellulose/PP/polyester, reusable
  • Solvent resistant, good dry and wet strength and performance
  • High absorbency
  • Low-linting
Farbe: Weiß oder blau.
Colour: White or blue