Reinraum-Wischtücher, ThermaSeal™ 60
Lieferant: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX2064B TX4392
115-0466EA 60.7 EUR
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX2064B TEXWTX4392
Reinraum-Wischtücher, ThermaSeal™ 60
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Polyesterwischtücher für die allgemeine Reinigung in kritischen Umgebungen. Ideal für die Reinigung von medizinischen Geräten, Displays und Produkten in der Halbleiter-und Mikroelektronik-Industrie.
  • Hitzeversiegelte Kanten minimieren die Freisetzung von Fasern
  • Hervorragende Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit
  • Chemisch kompatibel mit Standard-Lösemitteln und Alkoholen
  • Autoklavierbar
Farbe: weiß
Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
Verpackung: Lösungsmittelbeständige Bag-Within-A-Bag® Reinraumverpackung. Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4.