Reinraum-Wischtücher, Anticon® Gold HeavyWeight™
Lieferant: CONTEC
492224-789 492224-790 492224-783 492224-798
115-0435EA 121 EUR
115-0435 115-0436 CONT492224-783 CONT492224-798
Reinraum-Wischtücher, Anticon® Gold HeavyWeight™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
100% laufmaschenfreies Interlock-Polyestergewirk mit versiegelten Rändern und höherem Absorptionsvermögen.
  • Versiegelte Ränder reduzieren die Bildung von Partikeln und Fasern
  • Hohes Absorptionsvermögen und schnelle Adsorption für hervorragende Beseitigung von Verschüttungen
  • Hohe Reißfestigkeit verhindert ein Reißen und Hängenbleiben bei schwierigen Reinigungen
  • Patentierte Textiltechnologie, um ein überragendes Absorptionsvermögen für kritische Anwendungen zu erhalten
  • Speziell verarbeitet für außergewöhnliche Reinheit und hohes Absorptionsvermögen
Die Contec Anticon® Gold HeavyWeight™ Wischtücher bestehen aus doppelt-gestricktem 100% Polyester-Endlosfilament mit laufmaschenfreiem Interlock. Die firmeneigenen versiegelten Ränder dieser Wischtücher ermöglichen den Gebrauch des gesamten Wischtuchs zur Reinigung, ohne Schäden auf empfindlichen Oberflächen zu hinterlassen. Die Wischtücher sind aufgrund ihrer niedrigen Menge an Partikeln und Fasern im Submikronbereich ideal für die Verwendung in den meisten kritischen Umgebungen geeignet. In einem Reinraum gewaschen und verpackt.
Für Umgebungen der ISO-Klassen 3-5 empfohlen.