Uhrglasschalen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 18 EUR
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Uhrglasschalen, DURAN®
Uhrgläser
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit verschmolzenem Rand
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
DIN 12341
Zertifizierungen: DIN 12341