Diagnostikflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2035-0010 2035-0020 2035-0005
391-0075EA 269 EUR
391-0075 391-0076 391-0074
Diagnostikflaschen, Nalgene®
Vials
Diese Flaschen aus klarem PETG mit weißem HDPE-Schraubverschluss sind ideal für die Probenahme sowie die Lagerung und den Versand von Reagenzien oder Pufferlösungen.
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Sterile to 10⁻⁶ SAL
  • 20-415 lined white high-density polyethylene closure attached to PETG vial
  • Leakproof when used with Nalgene closures
  • Narrow mouth
These bottles are constructed from non-pyrogenic and non-cytotoxic polyethylene terephthalate copolymer with lined white HDPE (high-density polyethylene) closures.
Inner neck diameter: 11 mm
Zertifizierungen: In Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Serum-Vials erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 21CFR177.1520 für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP-Klasse VI.
Verpackung: Werden mit aufgeschraubtem Verschluss eingeschweißt auf einem Tablett geliefert.