Serum-/Probenflaschen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 686 EUR
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Serum-/Probenflaschen, WHEATON®
Vials
Serumflaschen sind ideal für die lang- und kurzfristige Probenaufbewahrung und als Lyophilisations- und Impfstoff-/Injektionsarzneimittelbehälter geeignet. Diese gegossenen Flaschen besitzen eine hervorragende Wandfestigkeit und ausgezeichnete chemische Toleranzen, was für Lagerungsanwendungen sehr wichtig ist. Die Flaschen werden aus gegossenem Borosilikatglas Wheaton 400 gefertigt, das den USP Typ I-Anforderungen entspricht. Die Flaschen werden in Schrumpffolienmodulen mit Trennwänden verpackt (mit Ausnahme der 2-ml-Flaschen, bei denen keine Trennwände vorhanden sind).
  • Für die meisten Lyophilisationsanwendungen geeignet
  • Borosilikatglas entspricht den USP Typ I-Anforderungen
  • Schrumpffolienmodule mit Trennwänden verringern das Risiko von Glasbruch