Szintillationsröhrchen, PET, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
986754 986734 986736 986740 986741 986742 986744 986746 986750 986751 986756 986752 986731 986730 986732
WHEA986754EA 413 EUR
WHEA986754 548-2048 548-2049 WHEA986740 WHEA986741 WHEA986742 WHEA986744 WHEA986746 WHEA986750 WHEA986751 WHEA986756 WHEA986752 548-2047 548-2045 548-2046
Szintillationsröhrchen, PET, WHEATON®
Vials
Diese Fläschchen aus klarem Polyethylenterephthalat (PET) bieten gegenüber Zählfläschchen aus Glas viele Vorteile wie eine niedrige Hintergrundzahl und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Darüber hinaus sind sie nahezu unzerbrechlich.
  • Glasklar
  • Gefahrlose Verbrennung möglich
  • Extrem leichtgewichtig und nahezu unzerbrechlich
* Mit Kappe