WHEATON® NextGen™ V Vial® Crimp/Screw Neck Vials
Lieferant: DWK Life Sciences
W986217NG W986274NG W986279NG W986290NG W986293NG W986294NG W986211NG W986212NG W986213NG W986214NG W986216NG W986219NG W986253NG W986254NG W986256NG W986257NG W986259NG W986260NG W986261NG W986272NG W986273NG W986276NG W986277NG W986281NG W986282NG W986284NG W986287NG W986288NG W986289NG W986297NG W986298NG W986299NG W986314NG W986316NG W986319NG W986334NG W986336NG W986339NG W986354NG W986356NG W986359NG W986283NG W015283
548-2225EA 332 EUR
548-2225 548-2236 WHEAW986279NG 548-2246 548-0000 548-0124 548-2220 548-2221 548-2222 548-2223 548-2224 548-2226 548-2227 548-2228 548-2229 548-2230 548-2231 548-2232 548-2233 548-2234 548-2235 548-2237 548-2238 548-2239 548-2240 548-2242 548-2243 548-2244 548-2245 548-0128 548-0129 548-0135 548-2248 548-2249 548-2250 548-2252 548-2253 548-2254 548-2256 548-2257 548-2258 548-2241 WHEAW015283
WHEATON® NextGen™ V Vial® Crimp/Screw Neck Vials
Vials
Klarglas-Fläschchen entsprechen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse-A-Anforderungen. Braunglas-Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen USP Typ I. Sie schützen lichtempfindliche Produkte. Diese Vials sind ideal für Reaktionen im kleinen Maßstab, für Zentrifugation, Lagerung, und Transport.
  • Durch den konischen Innenraum kann das Probenmaterial für maximale Rückgewinnung ablaufen
  • Verpackungsmaterial mit geringen Partikeln schützt vor Kontamination bei Transport und Lagerung
Bestellinformation: Available in screw thread or crimp / serum finish.