Dialysierschläuche, Spectra/Por®
Lieferant: Spectrum Laboratories
132666 132681 132726
734-0668EA 428 EUR
734-0668 734-0674 734-0688
Dialysierschläuche, Spectra/Por®
Schläuche Dialyseschläuche
Regenerierte Cellulose.
Dialysierschläuche mit einem Verschluss am unteren Ende. An der oberen Öffnung ist ein Trichter zum einfachen Befüllen angebracht.
Lieferung erfolgt verpackt in 0,1% Natriumazidlösung. Vor Gebrauch ist eine Spülung notwendig.
Length: 600 mm