Pumpenschläuche, Tygon® 3350
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 103 EUR
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Pumpenschläuche, Tygon® 3350
Schläuche Transferschlauch
Silikon, platinvernetzt, transparent.
  • Biokompatibel für sensitive Anwendungen, für Lebensmittel geeignet
  • Ozon- und UV-beständig, autoklavierbar
Tygon®-Schlauch aus platinvernetztem Silikon mit besonders glatter Oberfläche. Hochelastisch mit guter Rückstellkraft für gleichbleibenden Flüssigkeitstransfer, selbst bei intermittierender Pumpenanwendung.
Temperaturbeständig von −80 bis +204 °C
Härte (Shore A): 50
Dichte: 1,14
Zertifizierungen: FDA-zugelassen, entspricht der USP-Klasse VI.