Reagenzgläser mit rundem oder flachem Boden, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 404 EUR
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Reagenzgläser mit rundem oder flachem Boden, Corning® Gosselin™
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PS (transparent) oder PP (durchscheinend), mit oder ohne Verschluss.
  • With or without cap, aseptic or sterile (10 kGray)
  • Can withstand centrifugation of 3000×g, unless otherwise indicated
  • Suitable for the majority of automated testing systems
Suitable for sampling, transport and centrifugation. Wide variety of diameters and sizes covering all analytical needs.