Reaktionsgefäße, 1,5 ml, Secure-Lock™
Lieferant: Simport Scientific
T331-20B T331-20N T331-10N T331-10Y
720-1013EA 33.3 EUR
720-1013 720-1015 212-9613 212-9614
Reaktionsgefäße, 1,5 ml, Secure-Lock™
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, mit Graduierung bis 0,5, 1,0 und 1,5 ml, autoklavierbar, mit flacher Kappe, Secure-Lock™.
  • Zentrifugation bis 20 000×g
  • Flache, durchstechbare Kappen
  • Mit speziellen Verschlusskappen (Secure-Lock™), die ein Öffnen beim Zentrifugieren, Erhitzen, Gefrieren, Lagern oder Transport verhindern