Kulturröhrchen ohne Rand
Lieferant: Brand
114105 114106 114110 114125 114115 114130
391-0105EA 22.5 EUR
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0316
Kulturröhrchen ohne Rand
Röhrchen Kulturröhrchen
AR-Glas®.
  • Autoklavierbar bei +121 °C (2 bar)
  • Wanddicke 0,6/07 mm
Zertifizierungen: DIN EN 285