Zentrifugenröhrchen
Lieferant: DELTALAB
429910 429920 429900 429901 429926 429927 429946 429927.10 429927.25
525-4214EA 165 EUR
525-4214 525-4215 525-4216 525-4217 525-4218 525-4219 DELT429946 DELT429927.10 DELT429927.25
Zentrifugenröhrchen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Röhrchen aus PP, transparent, mit blauem HDPE-Schraubverschluss.
  • Durchgehendes Gewinde
  • Erhabener Graduierungen in 5 ml-Teilung
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Für Zentrifugationstests in der Immunologie, Mikrobiologie und mehr.