Transfermembranen, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 228 EUR
732-0286 732-4065 732-4066
Transfermembranen, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Transfer-Membranen
Die Nytran SuPerCharge (SPC) Nylonmembranen weisen eine sehr hohe positive Ladung und eine größere Nylondichte pro Flächeneinheit auf. Sie sind als Rundmembranen, Bögen und Rollen für Mikrotiterplatten.
  • Konsistent hohes Signal mit extrem niedrigem Hintergrund
  • Die Membran wird gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix aufgegossen, was ihr eine hervorragende Symmetrie verleiht sowie die Fähigkeit, flach zu liegen, ohne sich zu wellen
  • Die gleichmäßige Größe und Verteilung der Poren sowie die von Mikrohohlräumen freie Oberfläche gewährleisten eine bessere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse von einer Membran und von Blot zu Blot
Nytran SPC-Membranen weisen im Vergleich zu typischen Nylonmembranen eine sehr gleichmäßige Porengröße und Porenverteilung auf. Sie sind frei von Mikroporen an der Oberfläche, die bei anderen Membranen üblich sind. Diese Eigenschaften führen zu einer größeren Reproduzierbarkeit der Ergebnisse über eine Membran und von Blot zu Blot. Bei typischen Herstellungstechniken neigt eine zunehmende positive Ladung dazu, den Hintergrund zu erhöhen. Nytran SPC-Membranen werden nach einem Verfahren hergestellt, das die Kombination einer hohen positiven Ladung mit einem niedrigen Hintergrund ermöglicht. Unabhängig davon, ob radioaktive oder nicht radioaktive Nachweistechniken verwendet werden, liefert Nytran SPC konstant ein hohes Signal mit extrem niedrigem Hintergrund.
Diese Membranen wurden für Southern- und Northern-Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifting sowie Dot- oder Slot-Blots entwickelt. Membranen werden gleichmäßig gegossen, um eine ausgezeichnete Symmetrie zu gewährleisten und ein Einrollen zu verhindern. Nytran SPC-Nylonmembranen haben eine sehr hohe positive Ladung. Verbesserungen im Herstellungsprozess führen zu einer Membran mit einer höheren Nylondichte pro Flächeneinheit. Die erhöhte Ladung und die größere Nylondichte stellen erhöhte Bindungsstellen für Proben bereit.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²