Verpackungsklebebänder
Lieferant: 3M
389W25 389SI50
819-1410EA 28.7 EUR
819-1410 819-1411
Verpackungsklebebänder
Klebebänder
Universell einsetzbares Klebeband zum Verpacken, Halten, Kennzeichnen.
  • Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen
  • PE-Beschichtung
Länge: 50,0 m