Spritzen, 3-teilig
Lieferant: TERUMO
SS-05S2138 SS-20L1 SS-10LE1 SS-02LE1 SS-05LE1 SS-02S1 SS-50ES1 SS-50C1 SS-50L1 SS30-ES1 SS30-L1MP MDSS01S2516E MDSS01S2613E
613-4918EA 24.7 EUR
613-4918 613-3879 613-0973 613-1591 613-0917 613-3875 613-4902 613-3881 613-5398 TERUSS30-ES1 TERUSS30-L1MP TERUMDSS01S2516E TERUMDSS01S2613E
Spritzen, 3-teilig
Spritzen Spritzen, medizinisch
Steril, Einweg, dreiteilig, ohne Latex
  • Erhältlich mit Luer-Slip-Spitze oder Luer-Lock-Gewindespitze
  • Sterilisiert durch Bestrahlung mit Elektronenstrahlen
Zertifizierungen: Konform gemäß Richtlinie CEE 93/42 Klasse IIa, zertifiziert vom TÜV Rheinland, werkszertifiziert gemäß ISO 9001 EN 46001, Sterilisationsprozess geprüft gemäß NF EN 550
Verpackung: Einzeln verpackt in sterilen Blistern.