Spritzen für die GC-Säuleninjektion
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 164 EUR
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Spritzen für die GC-Säuleninjektion
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
GC-Spritzen mit drei unterschiedlichen Nadeln: Edelstahl einzementiert (N), Edelstahl austauschbar (RN) oder mit austauschbarer Quarzkapillare abnehmbar (RNFS).