Constant-Rate-Spritzen, Serie CR700
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
84302 84303 84301
549-1269EA 464 EUR
549-1269 549-1270 549-1268
Constant-Rate-Spritzen, Serie CR700
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Diese justierbare Hamilton-Spritze gibt unabhängig von dem Druck, den der Benutzer auf den Kolben ausübt, wiederholt identische Probenvolumina ab. Die einzigartige Mikrometer-Einstellungsvorrichtung ermöglicht eine Auswahl des Probenvolumens in kleinen Schritten von 0,05 µl. Durch Anziehen des Verschlussrings kann das Probenvolumen konstant gehalten werden.
  • Each syringe is tested in the factory for reproducibility and precision of flow