Stopfen für Kegelschliffe
Lieferant: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 3.7 EUR
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Stopfen für Kegelschliffe
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Mit farbiger Einlage in der Griffscheibe zur besseren Identifikation.
  • LDPE, transparent
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Dichtringe für dichten und festen Sitz
Fünfkantgriffscheibe zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens.