Glasstäbe
Lieferant: FISCHER LABORTECHNIK
2012003 2012004 2012005 2012006 2012007 2012008
201-2003EA 39 EUR
201-2003 201-2004 201-2005 201-2006 201-2007 201-2008
Glasstäbe
Feste Stäbe
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Zugeschnitten auf 500 mm Länge (geschnittene Enden)
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Zulässige Durchmessertoleranz ±0,4 mm