VWR®, Magnetischer Flügelrührer, Micro
Lieferant: VWR Collection
442-0493EA 38 EUR
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Magnetischer Flügelrührer, Micro
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Für Rühraufgaben in Reagenzgläsern, Zentrifugengläsern und Mikro-Vials. Die Flügel können bei Bedarf selbst auf die benötigte Größe zugeschnitten werden.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)