VWR®, Magnetrührscheiben
Lieferant: VWR Collection
442-0490EA 81.8 EUR
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Magnetrührscheiben
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Die spezielle Form mit der auf der Oberfläche angebrachten Nabe gewährleistet eine sehr gute Rührwirkung auch bei niedrigen Drehzahlen. Optimal für Rühraufgaben in Bechergläsern.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)