VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch
Lieferant: VWR Collection
442-4520EA 35.6 EUR
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Abgerundete, glatte Oberfläche.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)