Indikatoretiketten für die Gammastrahlen-Sterilisation
Lieferant: CROSSTEX
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 284 EUR
489-0091 489-0092 489-0093
Indikatoretiketten für die Gammastrahlen-Sterilisation
Sterilisationsindikatoren
Unter Einwirkung von Gamma- oder Elektronenstrahlen ändert sich die Farbe der selbstklebenden, nicht-toxischen chemischen Indikatoren von gelb zu rot. Zum Schutz vor UV-Licht sind die Etiketten mit einer UV-blockierenden Substanz beschichtet. Es wird eine Bestrahlung bei mindestens 15 kGy empfohlen, um eine ausreichende Entwicklung der Endpunktfarbe zu gewährleisten. Bei höherer Dosierung weisen die Strahlenindikatoren ein dunkleres Rot auf.
  • Bei Exposition steht auf den bedruckten Indikatoren „RED IS γ-EXPOSED”
  • Bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum stabil..
Zertifizierungen: Gemäß AAMI ST60 und ISO 11140-1, Abschnitt 6 für Prozessindikatoren der Klasse 1.